材料
EPDM rubber seal
PPO/PS blend (core)
PPO/PS blend housing
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
epoxy adhesive
polyester screen
polypropylene screen
polyurethane adhesive
品質等級
無菌
sterile; γ-irradiated
產品線
Pellicon®
儲存條件
room temperature (15-30°C)
參數
4-8 L/min-m2 flow rate (feed)
50 psi max. transmembrane pressure (3.5 bar) at 4-30 °C (forward)
80 psi max. inlet pressure (5.5 bar) at 4-30 °C
技術
ultrafiltration: suitable
長度
35.3 cm (13.9 in.)
直徑
5.7 cm (2.3 in.)
過濾面積
0.5 m2
螢幕尺寸
, Type C screen (coarse screen)
容積
107 mL , in feed channel
143 mL , in permeate channel
雜質
≤5 ppm Meets TOC (in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m2)
基質
Ultracel®
孔徑
30 kDa
pH值
2-13
接頭
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (feed)
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (permeate)
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (retentate)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
特點和優勢
伽马射线灭菌,不含防腐剂- 可在数分钟内完成处理准备
真正的一次性独立膜包- 快速、安全和灵活的批次周转
经过实践检验的Ultracel® 膜和C筛网 - 高回收率、优良的传质效果、良好的耐溶剂性
Pellicon® TFF 经过实践检验的性能 -Pellicon® TFF家族真正的线性可扩展性
包裝
其他說明
全面的文档为验证、风险评估和过程优化需求提供支持 。
针对产品的测试、质量和法规信息的整合简化合规要求 。
可方便地全天候取最新产品信息。 .