文件
S200B02RE
Millipore
Millipore® Stericup®接收瓶
capacity 250 mL, sterile; irradiated, pack of 12 ea
登录查看公司和协议定价
别名:
SC00B02RE, Stericup Quick Release接收器烧瓶
分類程式碼代碼:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
材料
polystyrene bottle
品質等級
無菌
sterile; irradiated
產品線
Stericup®
包裝
pack of 12 ea
參數
45 °C max. temp.
描述
2.4 mL (hold-up volume)
高度
102 mm
容量
250 mL
直徑
45 mm
接頭
45 mm inlet thread(s)
outlet bottle top (Universal)
相容性
for use with Steritop Filter Units
運輸包裝
ambient
一般說明
该产品直接替代SC00B02RE
采用Stericup®和Steritop®过滤系统可以轻松自信地完成过滤工作。
Stericup®接收瓶包括一个click-seal密封盖,确保在潮湿和干燥调节下均能握紧。 可触摸塞确保接收器瓶盖已完全密封,接收器瓶上的磨砂书写表面可方便地标识溶液。
带 45 mm开口的Stericup® 接收瓶容积为250 mL。
應用
Stericup® 和Steritop®系统是为了减少起泡和蛋白质变性 同时最大程度提高流速而设计,可用于 水溶液(如组织培养基和生物体液)的无菌真空过滤。
  • 组织培养基 +/- 添加剂
  • 换缓冲
  • 生物溶液
仅供研究使用
特點和優勢
  • 密封盖为法兰连接并经过改良以便在潮湿和干燥条件下 均能握紧—可触摸塞确保牢固的密封。不用担心 灭菌的内容物可能受污染或溢出
  • 接收瓶上充足的磨砂书写表面和更浅的瓶盖颜色 便于清楚标识,以改善易读性并减少不可读的 污迹。
  • 密封盖位于侧面以防污染风险。
  • 接收瓶可堆叠以节省储存空间。
法律資訊
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany