Merck
SCGP00525
Millipore® Steriflip®真空管顶过滤器
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
别名:
Steriflip-GP 无菌离心管顶部过滤装置
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
UNSPSC Code:
41104914
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32031602
Material:
acrylic housing, polyethersulfone membrane, polypropylene
Pore size:
0.22 μm pore size
Working volume:
50 mL
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 25 ea
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Segment
material
acrylic housing, polyethersulfone membrane, polypropylene
sterility
sterile
product line
Steriflip®
feature
holdup volume 0.6 mL, hydrophilic
packaging
pack of 25 ea
parameter
45 °C max. temp.
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
138 mm
diam.
6.4 cm
filter diam.
40 mm
filtration area
7 cm2
funnel capacity
50 mL
working volume
50 mL
matrix
Express PLUS
pore size
0.22 μm pore size
fitting
double lead thread inlet (with vacuum port), double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
兼容 50 mL 离心管,Steriflip®过滤器 可直接接入样品管中从而消除了液体转移步骤。过滤时,将过滤装置 与盛有样品的 50mL 离心管连接起来,倒置,然后抽真空。 滤出液直接收集在相连的 50mL 离心管中。
这种Steriflip® 0.22 μm 孔径聚醚砜(PES)膜过滤器 装置结合了一根50 mL离心管和管盖,便于处理和储存。
Application
仅供研究使用
Stericup
过滤器设计用于水溶液(如组织培养基和生物体液)的无菌真空过滤。
  • 组织培养基 +/- 添加剂
  • 缓冲液
  • 生物溶液
Features and Benefits
  • 通过简单的真空辅助密闭系统消除 麻烦的样品转移步骤。
  • 可以采用各种孔径的尼龙网滤膜 分离细胞碎片中的细胞
  • 小批量细胞培养基除菌的理想选择
  • 连接任何标准50 mL理想管,消除不必要的 材料、时间和溢出风险
Legal Information
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)