主要文件
SCR103
Sigma-Aldrich
I型胶原酶
The collagenase type I (from Clostridium histolyticum) is a crude collagenase preparation that can be used for the isolation of primary cells or for tissue dissociation by enzymatic means.
别名:
Collagenase Type I from Clostridium histolyticum, Tissue dissociation
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
品質等級
形狀
powder
製造商/商標名
Chemicon®
技術
cell culture | stem cell: suitable
輸入
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
運輸包裝
wet ice
一般說明
I 型胶原酶(来自溶组织梭状芽胞杆菌)是一种粗制的胶原酶制剂,可用于分离原代细胞或通过酶促方法进行组织分离。该制剂还可能含有酪蛋白酶、梭菌蛋白酶和胰蛋白酶活性。该制剂可用于分离培养中的细胞,并已成功用于传代用 Millipore 的 HEScGROTM 无动物成分培养基培养的人胚胎干细胞。
包裝
1 小瓶包含 250mg 冻干粉
品質
通过改良的 Mandl(1964)来测定每批 I 型胶原酶,并使用 Moore and Stein(1948)的比色茚三酮法测定胶原蛋白分解的程度。然后测试每批在 Millipore 的 HEScGRO hES 细胞培养基中培养的人胚胎干细胞成功传代的情况。经过五次传代后,对细胞进行合适的标志物表达和形态学表征。
外觀
I 型胶原酶以透析的冻干粉形式提供。
儲存和穩定性
I 型胶原酶应以粉末形式在 2-8oC 下保存,直到可以使用为止。可以将 I 型胶原酶溶液等分并保存在 -20oC,但不应反复冻融。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用。在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1