SCR544
人STEMCCA组成型多顺反子(OKSM)慢病毒重编程试剂盒
The Human STEMCCA Constitutive Polycistronic Lentivirus Kit contains high titer polycistronic lentivirus & Polybrene transfection reagent that have been validated for the generation of human iPS cells from human foreskin fibroblasts.
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.71
品質等級
製造商/商標名
STEMCCA
技術
cell culture | stem cell: suitable
輸入
sample type induced pluripotent stem cell(s)
運輸包裝
dry ice
一般說明
人STEMCCA组成型多顺反子(OKSM)慢病毒试剂盒包含高滴度多顺反子(OKSM)慢病毒和聚凝胺转染试剂,已经过验证可用于从人包皮成纤维细胞(HFF)生成人诱导多能干细胞。 STEMCCA载体由转录因子人Oct-4、Klf4、SOX-2和c-Myc(OKSM)组成,由自切割2A肽和IRES序列隔开(Sommer CA,2009)。 使用单个多顺反子慢病毒载体可显著提高重编程效率并减少病毒整合的数量。
成分
1. 人STEMCCA组成型(OKSM)慢病毒: (部件号SCR544-1)两(2)瓶EF1α-hSTEMCCA (OKSM)慢病毒(部件号CS204502)。 每瓶包含15 µL高滴度慢病毒。
2. 聚凝胺转染试剂: (部件号TR-1003-50UL)一(1)瓶包含50 µL 10 mg/mL储备液。
2. 聚凝胺转染试剂: (部件号TR-1003-50UL)一(1)瓶包含50 µL 10 mg/mL储备液。
品質
测试以确认从p6人包皮成纤维细胞生成iPS细胞。 尚未测试其他细胞类型,因此无法保证相似的结果。