主要文件
SLCRX13TL
Millipore
Millex亲水PTFE针式过滤器
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
别名:
0.45 μm PTFE针式过滤器, Millex-LCR针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
材料
PTFE membrane
polypropylene housing
無菌
non-sterile
產品線
Millex
特點
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
製造商/商標名
Millex
參數
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
高度
48 mm
直徑
13 mm
過濾面積
0.8 cm2
容積
10 mL
顏色
light blue
孔徑
0.45 μm
輸入
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
起泡點
≥1.4 bar at 23 °C
接頭
female Luer-Lok® inlet fitting
outlet tube
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
13mm Millex针头式过滤器(带出口管,HPLC用,经认证紫外吸收可萃取物少)SLCRX13TL用于替代SLCRT13NL。
过滤器代码:LCR
应用:
HPLC分析前的样品过滤;含蛋白溶液、水相或有机溶液过滤。
規格
仅供一般实验室使用
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany