主要文件
SLGP033N
Millipore
Millex 聚醚砜针式过滤器
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic, PFAS Validated
别名:
0.22 μm PES 针式过滤器, Millex-GP 针式过滤器, Millipore Express® PES 针式过滤器, 聚醚砜针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
物料
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
质量水平
Agency
PFAS Validated
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 537.1
无菌性
non-sterile
产品线
Millex
特点
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
制造商/商品名称
Millex
参数
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
技术
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
高度
27 mm
直径
33 mm
过滤面积
4.5 cm2
体积
100 mL
颜色
green
基质
Millipore Express®
孔径
0.22 μm
输入
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
泡点
≥4.3 bar, air with water at 23 °C
配件
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
应用
PFAS testing
运输
ambient
相关类别
一般描述
非无菌的Millex注射器滤器,配备Millipore Express® PLUS聚醚砜(PES)膜,能够快速过滤水溶液和温和的有机溶液
  • 这些滤器已通过验证,可有效过滤42种PFAS化合物。这些化合物包含在EPA 537.1和EPA 1633中。所有测试的化合物均低于报告限值。更多信息可在用户指南和质量证书中查阅
  • 低蛋白吸附性,以最小化与样品的相互作用并最大化回收率
  • 聚丙烯外壳,具有低提取物水平和广泛的化学兼容性。
应用
适用于PFAS检测的样品过滤,以及水溶液和温和有机溶液的过滤。
产品规格
仅供一般实验室使用
法律信息
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Validation of Millex® PES syringe filters in PFAS testing of water samples using EPA method 537.1.
相关内容
PFAS,也被称为“永久化学物质”,会在环境中永久性存在,威胁人类健康。我们提供PFAS定量的环境监测工具,助力研究人员、监管人员和实验室的PFAS检测。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.