材料
Nylon membrane
polypropylene housing
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Millex™
特點
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
製造商/商標名
Millex™
參數
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
技術
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
高度
27 mm
直徑
33 mm
過濾面積
4.5 cm2
容積
100 mL
顏色
purple
孔徑
0.45 μm
輸入
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
起泡點
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
運輸包裝
ambient
一般說明
带尼龙膜的未灭菌 Millex™ 针头式过滤器:
- 带有亲水性尼龙膜的未灭菌 Millex 针头式过滤器可与多种溶剂兼容
- 提供 0.20 µm 和 0.45 µm 的孔径和两个直径,以满足您的应用需求
- 与水溶液和有机溶液兼容,在实验室中提供广泛的化学相容性和灵活性
- 聚丙烯外壳,可萃取物含量低,化学相容性广
提供多种包装尺寸:
- 以 NS(-------NS)结尾的 SKU:50 个/包
- 以 NL(------- NL)结尾的 SKU:100 个/包
- 以 TL(------- TL)结尾的 SKU:100 个/包这些针头式过滤器有一个管出口
- 以 NB(------- Nb)结尾的 SKU:250 个/包
- 以 NK(------- NK)结尾的 SKU:1000个/包
应用:
- 在进行 UHPLC、HPLC、LC-MS 和质谱分析之前进行样品过滤
- 溶剂过滤
- 水溶液和有机溶液的澄清
- 带有亲水性尼龙膜的未灭菌 Millex 针头式过滤器可与多种溶剂兼容
- 提供 0.20 µm 和 0.45 µm 的孔径和两个直径,以满足您的应用需求
- 与水溶液和有机溶液兼容,在实验室中提供广泛的化学相容性和灵活性
- 聚丙烯外壳,可萃取物含量低,化学相容性广
提供多种包装尺寸:
- 以 NS(-------NS)结尾的 SKU:50 个/包
- 以 NL(------- NL)结尾的 SKU:100 个/包
- 以 TL(------- TL)结尾的 SKU:100 个/包这些针头式过滤器有一个管出口
- 以 NB(------- Nb)结尾的 SKU:250 个/包
- 以 NK(------- NK)结尾的 SKU:1000个/包
应用:
- 在进行 UHPLC、HPLC、LC-MS 和质谱分析之前进行样品过滤
- 溶剂过滤
- 水溶液和有机溶液的澄清
特點和優勢
仅供一般实验室使用
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany