主要文件
SLHV004SL
Millipore
Millex PVDF 针式过滤器
pore size 0.45 μm, diam. 4 mm, sterile, hydrophilic
别名:
0.45 μm PVDF针式过滤器, Durapore® PVDF针式过滤器, Millex-HV针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
材料
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
品質等級
無菌
ethylene oxide treated
sterile
產品線
Millex
儲存期限
3 yr
特點
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
製造商/商標名
Millex
參數
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
技術
low protein-binding filtration: suitable
直徑
4 mm
過濾面積
0.1 cm2
housing diam.
6.4 mm
inlet to outlet H
19.7 mm
容積
1 mL
基質
Durapore®
孔徑
0.45 μm
輸入
aqueous solution(s)
tissue culture medium
mild organic solvent(s)
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
Millex PVDF针头过滤器采用孔径0.45 μm 的PVDF膜和高密度聚乙烯外壳。
應用
Millex PVDF针头过滤器用于组织培养基、添加剂、缓冲液和生物溶液的无菌过滤。
特點和優勢
可确保富含蛋白质的溶液达到最低的结合率。
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany