材料
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
品質等級
無菌
ethylene oxide treated
sterile
產品線
Millex™
儲存期限
3 yr
特點
holdup volume< 0.1 mL
hydrophilic
製造商/商標名
Millex™
參數
125 mL/min water flow rate at 30 psi
45 °C max. temp.
75 psig max. inlet pressure
技術
sterile filtration: suitable
直徑
25 mm
過濾面積
4 cm2
housing diam.
28 mm
inlet to outlet H
26 mm
容積
100 mL
基質
Biopore™
孔徑
0.2 μm
輸入
organic solvent(s)
tissue culture medium
aqueous solution(s)
起泡點
>13 psi, 60/40% IPA/water
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
應用
sample preparation
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
无菌25 mm Millex-LG装置是注射器操作的过滤器装置,用于体积为10毫升的溶剂或水性溶液(柱洗脱液、组织培养添加剂、HPLC样品等)的灭菌。耐溶剂的一次性 Millex-LG装置配备了 0.2 μm 亲水PTFE 膜。Millex-LG过滤器装置适合作为针头式过滤器,用于溶液的灭菌和净化。
應用
Millex-LG, 0.20 μm已用于:
- 用于体外实验的无水二甲基亚砜(DMSO)化合物制备
- 作为耐有机溶剂过滤器用于制备无菌3,3′-二十八烷基羰基酞菁高氯酸盐(DiO)乙醇溶液
- 去除小单层囊泡(SUV)制备中的脂质聚集体
法律資訊
BIOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany