主要文件
SLPBDZ5
Millipore
Millex玻璃纤维针式过滤器
pore size 1.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
别名:
1.0 μm玻璃纤维针式过滤器, Millex-PB 针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
材料
glass fiber membrane
high-density polyethylene housing
品質等級
agency
suitable for ISO 21675 2019
無菌
non-sterile
產品線
Millex
特點
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
製造商/商標名
Millex
參數
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
技術
analytical sample preparation: suitable
prefiltration: suitable
高度
21 mm
直徑
25 mm
過濾面積
3.9 cm2
容積
100 mL
孔徑
1.0 μm
輸入
sample type aqueous solution(s)
particle-laden solution(s)
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
應用
PFAS testing
運輸包裝
ambient
一般說明
自动化兼容的Millex注射器滤器,配备玻璃纤维膜
  • Millex-PB滤器单元含有硼硅酸盐玻璃纤维膜(APFB)
  • 设计用于为溶解和其他自动化样品制备应用提供高效的过滤
  • 对于自动化滤器更换系统,其圆顶形外壳可通过消除运输架中滤器之间的重叠,实现平稳可靠的输送
  • 提供散装形式或用于自动化滤器更换系统的输送管形式。
應用
  • 药物溶解测试
  • 自动化样品制备
  • 澄清微粒含量高的溶液
規格
仅供一般实验室使用
單位定義
  • SLBPDZ5NZ:200包预装在8个管中,每管25个
  • SLPBDZ5NK:1000个/包,散装形式
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany