Merck
TCTP04700
Isopore滤膜
greener alternative
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
别名:
聚碳酸酯膜过滤器,孔径10.0 μm
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
关于此项目
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
10.0 μm pore size, 5-20 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
140 °C max. temp., 69 L/min-cm2-psi air flow rate, ~900 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
16 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore
pore size
10.0 μm pore size, 5-20 % porosity
greener alternative category
shipped in
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
General description
Isopore 滤膜是一种聚碳酸酯、轨迹蚀刻的网式过滤器,推荐用于所有需要在膜表面观察样品的分析。Isopore 滤膜在使用光学或电子显微镜分析空气中的污染物和其他颗粒方面具有明显的优势。Isopore 滤膜由聚碳酸酯膜组成,该膜具有光滑的玻璃状表面,可以更清晰地观察样品。独特的滤膜生产工艺保证了精确、一致的孔径,因此能准确地按粒径分离样品。由于低、恒定的焦油和灰分重量,通常不需要配重过滤器。
特点 & 优势:
•膜结构将颗粒保留在表面上,简化了计数和分析
•Isopore 滤膜不染色,使得背景干扰低非吸湿性,可快速干燥并减少样品分析时间
•半透明材料无需透明处理,可用于透射光显微镜;也提供棕色产品
应用:
空气监测,落射荧光显微镜,趋化性测定
我们竭诚为您带来经过重新设计的绿色替代产品,实现可持续性更高的研究方案。滤膜的内盒&外盒均由遵循ISCC质量平衡分配的生物循环材料制成。 点击此处以获取更多信息。
滤器类型:筛选过滤
滤器编码:TCTP
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
Application
  • 趋化
  • 生物测定
  • 细胞学
  • 空气监测
  • 微塑料分析
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
高压灭菌后可能会降低流速。
存储类别
10-13 - German Storage Class 10 to 13
访问文档库
Junxiong Qiu et al.
Biomaterials science, 8(11), 3147-3163 (2020-05-05)
Aseptic loosening (AL) caused by wear particles released from implant surfaces is one of the main causes for the failure of artificial joints, which is initiated by macrophage inflammatory responses. Emerging evidence suggests that the member of a broad-complex, tramtrack
商品
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.