主要文件
TMKIT
Millipore
mPAGE®TurboMix Bis-Tris 凝胶灌注试剂盒
Premixed solutions for casting bis-tris polyacrylamide gels; TMKIT-10 includes 36 mL resolving solution and 20 mL stacking solution; TMKIT-60 includes 216 mL resolving solution and 120 mL stacking solution
别名:
Bis-Tris gel casting kit, SDS-PAGE gel casting kit, gel casting kit, protein gel casting kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105319
NACRES:
NA.25
品質等級
無菌
0.2 μm filtered
形狀
liquid
饋電比
29:1
儲存條件
protect from light
儲存溫度
2-8°C
一般說明
mPAGE® TurboMix Bis-Tris灌注试剂盒具有 Bis-Tris 凝胶化学的所有优点。其中的凝胶在中性 pH 下运行,最大限度减少了蛋白变性,有助于提升电泳过程中的蛋白稳定性,进而有助于提升条带清晰度和分离度。电泳时间比标准 Tris-甘氨酸缩短约 40%。灌制的凝胶最多可在 4°C 下储存 4 周,且兼容标准染色和转移方法。
mPAGE® TurboMix 灌注工作流程针对标准过程进行了诸多改进。
  • 预先混合的丙烯酰胺缓冲溶液节约时间,改善再现性
  • 灵活:以去离子水将分离溶液稀释为8%和15%之间的任意凝胶百分率
  • 快速灌注操作方案可同时进行堆叠和分离凝胶的聚合, 节省更多时间
應用
用于灌注 Bis-Tris 聚丙烯酰胺凝胶的预混溶液。
法律資訊
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或药用用途。