Merck
VPPS101NB1
Viresolve® Pro Shield
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield, Modus 1.1 format, filtration area 0.017 m²
别名:
Viresolve® Pro Shield Modus 1.1, Viresolve® Pro Shield
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
Viresolve® Pro Shield, MAX PRESSURE 60 PSI (4.1 bar)
material
polyethersulfone
Quality Segment
product line
EMPROVE® Filter
parameter
60 psig max. inlet pressure
device size
1.1 in.
impurities
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
General description
Viresolve® Pro过滤方案提供全面、灵活的模板式解决方案,用于单抗和重组蛋白生物生产的病毒清除。该病毒清除方案可为各种特性的料液提供验证过的最高水平的截留保证和生产效率。
Viresolve Pro Modus除病毒过滤器一般用于过滤中试到中等批次体积的蛋白质。Viresolve® Pro Shield Modus 1.1除病毒预滤器的过滤面积为0.017 m2,主要用于小规模研究/中试处理。
Features and Benefits
  • 中试和中等规模生产
  • 三种不同尺寸规格
  • 完全独立(不需要夹具)
  • 一次性使用流道
  • 滤器100%通过空气/水扩散测试和二元气体测试(Binary Gas Test)
  • Shield / Shield H滤器100%通过气溶胶测试
Preparation Note
本品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维脱落”过滤器标准的材料制造。
Analysis Note
TOC/电导率
灭菌和100 L/m²受控水冲洗后,按USP <64>检测,样品TOC小于500 ppb,按USP <64>检测,电导率小于1.3 µS/cm。
Other Notes
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
EMD Millipore Corporation保证,本品符合欧盟承压设备指令(European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997)要求。本品依照欧盟承压设备指令Article 3 § 3条款要求分类。根据安全工程规范(sound engineering practice)设计和生产,确保安全使用。根据承压设备指令Article 3 § 3条款要求,本品不带CE标志。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Viresolve® Pro Shield
使用 Emprove® 计划保持符合 GMP 要求
使用Emprove® Dossiers可加快资格认证、保持合规性并节省时间。
下载 Dossiers
注意:您将进入 EmproveSuite.com。您的用户名和密码与 SigmaAldrich.com 是分开的,可能不同
免费注册,几分钟内即可访问 Emprove® Dossiers 升级您的订阅计划,解锁 Emprove® Suite 中的高级定制内容。
没有找到您要找的内容?访问 Emprove® 计划帮助页面
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例:
T1503
产品编号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到麻烦?请随时联系技术服务 寻求帮助