WBSH0500
Millipore
用于免疫检测的Immobilon信号增强剂
Western Blotting, immunodetection
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
质量水平
300
manufacturer/tradename
Immobilon®
应用
western blot: suitable
detection method
chemiluminescent
运输
wet ice
一般描述
Immobilon® 信号增强试剂将信号放大和阻断结合在一种即用型试剂中。
信号增强:放大低信号强度的蛋白质印迹而不放大噪音
保存一抗:当信号较强时,使用 Immobilon 信号增强试剂减少所需的珍贵一抗的数量
应用
Immobilon® 信号增强试剂经设计用于观察到低信号强度时的蛋白质印迹应用。它在一种即用型试剂中结合了信号放大和阻断功能。抗体-抗原反应的增强可以使信号强度比传统使用的试剂增加 2 到 10 倍。该试剂经配制可用于膜封闭和抗体稀释步骤,可用于传统免疫检测或与 SNAP i.d. 蛋白质检测系统。Immobilon 信号增强试剂与 PVDF 以及硝酸纤维素印迹膜兼容,可与显色、化学发光和荧光检测方法一起使用。
法律信息
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
警示用语:
Warning
hazcat
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
storage_class_code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK Germany
WGK 3
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)