WBULS0100
Millipore
Immobilon ECL Ultra Western HRP底物
Western blotting, HRP
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
质量水平
300
应用
western blot: suitable
detection method
chemiluminescent
运输
ambient
一般描述
Immobilon® ECL Ultra Western HRP 底物是一种具有超长信号持续时间的超灵敏试剂,可用在蛋白质印迹中检测辣根过氧化物酶(HRP)标记的抗体。产生的强烈信号允许使用 X 射线胶片或数字成像系统在中低飞克范围内进行灵敏的检测。
应用
Immobilon® ECL Ultra 底物与 PVDF 和硝酸纤维素印迹膜以及常用的缓冲液和封闭剂都相容。
足够 1000 cm²
组分
溶液 A - 50mL
溶液 B - 50 mL
储存及稳定性
2–8 °C 储存
法律信息
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
storage_class_code
10-13 - German Storage Class 10 to 13
分析证书
原产地证书 (CofO)
技术文章
The possible causes and potential remedies for challenges encountered as a result of blocking, washing, antibody incubation, and detection/exposure of Western blots
了解更多
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
了解更多