主要文件
XF3001200
Millipore
辐射荧光过滤器支架,13 mm,不锈钢
Epifluorescence Filter Holder, 13mm, stainless steel
别名:
不锈钢过滤器支架, 过滤器支架
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
材料
anodized aluminum spring clamp(s)
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel funnel(s)
技術
vacuum filtration: suitable
過濾器直徑
13 mm
過濾面積
0.7 cm2
漏斗容量
250 mL
接頭
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
應用
filtration
相容性
for use with Epifluorescence Filter Holder
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
高度抛光的不锈钢漏斗设计用于对样品进行准确和定量的真空过滤,以通过落射荧光显微镜进行细菌学分析,可防止细菌细胞粘附在表面上。
应用:
通过落射荧光显微镜进行细菌学分析