About This Item
分類程式碼代碼:
41104903
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
材料
316L stainless steel plate (base)
316L stainless steel top(s)
Nylon tube (pressure)
PTFE stir bar(s)
borosilicate glass cylinder
fluoroelastomer O-ring
high-density polyethylene funnel(s)
silicone tube (for filtrate)
品質等級
特點
holdup volume 0.3 mL
參數
2.5-75 mL process volume
6.2 bar max. inlet pressure (90 psi)
技術
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
高度
12.2 cm (4.8 in.)
直徑
8 cm
過濾器直徑
47 mm
過濾面積
15 cm2
運輸包裝
ambient
一般說明
这款密理博搅拌式过滤器有两种型号,适用于要求与溶剂相容的应用。某些醛、酮(例如丙酮)和脂族醚/酯可能会缩短氟碳O形环的使用寿命。关于更多信息,请联系Millipore。
  • 具有广泛的相容性的硼硅酸盐玻璃筒身和PTFE组件
  • 装膜后可高压灭菌
  • 不需拆卸,通过顶板开口即可获取内容物
  • 零件不多,因此′易于清洁和组装
  • 用于47 mm盘式过滤器
应用
涉及有机溶剂的浓缩液和缓冲液交换