材料
316L stainless steel plate (base)
316L stainless steel top(s)
Nylon tube (pressure)
PTFE stir bar(s)
borosilicate glass cylinder
fluoroelastomer O-ring
high-density polyethylene funnel(s)
silicone tube (for filtrate)
品質等級
特點
holdup volume 1 mL
參數
10-300 mL process volume
6.2 bar max. inlet pressure (90 psi)
技術
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
高度
16.5 cm (6.5 in.)
直徑
11 cm
過濾器直徑
76 mm
過濾面積
40 cm2
運輸包裝
ambient
一般說明
这款密理博搅拌式过滤器有两种型号,适用于要求与溶剂相容的应用。某些醛、酮(例如丙酮)和脂族醚/酯可能会缩短氟碳O形环的使用寿命。欲悉详情,请联系密理博公司。
应用
涉及有机溶剂的浓缩液和缓冲液交换
- 具有广泛的相容性的硼硅酸盐玻璃筒身和PTFE组件
- 装膜后可高压灭菌
- 不需拆卸,通过顶板开口即可获取内容物
- 零件不多,因此′易于清洁和组装
- 用于76 mm盘式过滤器
应用
涉及有机溶剂的浓缩液和缓冲液交换
應用
蛋白脱盐,蛋白纯化;蛋白浓缩
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13