材料
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
glass seal
silicone sleeve (for alignment)
silicone stopper (parylene treated)
品質等級
agency
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
技術
vacuum filtration: suitable
高度
22.9 cm
直徑
7.6 cm
過濾器直徑
47 mm
過濾面積
9.6 cm2
漏斗容量
300 mL
接頭
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
應用
filtration
相容性
for use with Classic Glass Filter Holder
運輸包裝
ambient
一般說明
Millipore经典玻璃滤器架-套件
47 mm,玻璃粉膜支架,300 mL漏斗
经典玻璃滤器架是每个研究实验室必不可少的工具。滤器架′的多用途设计适合各种应用,有三种不同的支撑材料,以适应具体的应用要求。
该产品是包含以下各项目的套件:
(货号-说明)
XX1014704-Millipore玻璃漏斗,300 mL,47 mm,硼硅酸盐,毛玻璃密封
XX1014703-Millipore弹簧夹,47 mm,铝
XX1014702-Millipore玻璃底座和塞子,47 mm,玻璃粉膜支架
ALIGNED05-Millipore对准基准,47 mm,5/PK
特征 & 优点:
•专为轻松装载和移除膜而设计
• 三种膜支持材料选项,可满足多种应用
• 可对滤器进行紫外线灭菌或高温高压灭菌以进行细菌学分析
应用范围:
一般过滤和澄清、细菌学分析、油和液压油的微粒污染分析、脱落细胞学
47 mm,玻璃粉膜支架,300 mL漏斗
经典玻璃滤器架是每个研究实验室必不可少的工具。滤器架′的多用途设计适合各种应用,有三种不同的支撑材料,以适应具体的应用要求。
该产品是包含以下各项目的套件:
(货号-说明)
XX1014704-Millipore玻璃漏斗,300 mL,47 mm,硼硅酸盐,毛玻璃密封
XX1014703-Millipore弹簧夹,47 mm,铝
XX1014702-Millipore玻璃底座和塞子,47 mm,玻璃粉膜支架
ALIGNED05-Millipore对准基准,47 mm,5/PK
特征 & 优点:
•专为轻松装载和移除膜而设计
• 三种膜支持材料选项,可满足多种应用
• 可对滤器进行紫外线灭菌或高温高压灭菌以进行细菌学分析
应用范围:
一般过滤和澄清、细菌学分析、油和液压油的微粒污染分析、脱落细胞学
應用
47 mm,玻璃粉膜支架,300 mL漏斗
原則
真空
準備報告
灭菌方法
紫外线消毒或高压灭菌,无需安装过滤器
紫外线消毒或高压灭菌,无需安装过滤器