推荐产品
AC/DC 輸入
100 V / 240 V, 50-60 Hz
包裝
pkg of 1 unit
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
參數
6 kg operating weight (13.2 lb)
system H × W × depth
50.3 cm (19.8 in.) × 14.1 cm (5.6 in.) × 22 cm (8.7 in.)
環保替代類別
一般說明
Milli-Q® SP 240预过滤模块用于预先处理供给RO纯水制水站的自来水。该预过滤模块可提高Milli-Q® SQ 2系列纯水系统RO制水站的性能。
特點和優勢
- 增压泵调节进水压力,确保RO膜维持42 L/h高流速
- SQPAK™ Gard预处理滤芯高效去除自来水进水的氯、胶体和颗粒污染,保护RO膜
- 配置紧凑,并提供自助安装手册和视频,可在RO纯水制水站旁接通模块,并可根据需要移动位置
- 纯化效能耗尽的滤芯只需简单的旋转&锁紧操作就能轻松更换,适合个人独立维护,节省运行成本
- 尺寸小巧,为实验室可持续发展尽一份力量
成分
该货号不包含:
- SQPAK™滤芯
- 适合当地电网的电源线
法律資訊
consumable
附屬品
实验方案
观看教学视频并下载 Milli-Q® SQ 2 系列实验室纯水系统用户手册。您将快速掌握,并立即投入使用。在线购买系统、配件、纯化柱和服务。
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
相关内容
探索全新的超纯水获取体验现在,任何带有插座的实验台均能获取新鲜的 18.2 MΩ.cm 超纯水。品质稳健操作简单外形紧凑支持扩展绿色替代产品线上购买
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.