Merck
All Photos(1)
10108014001
Roche
木瓜蛋白醇
from Carica papaya
Synonym(s):
cystein protease, papain
Enzyme Commission number:
生物来源
papaya
质量水平
100
形式
suspension
specific activity
30 U/mg
~30 units/mg protein (At 25 °C with BAEE as the substrate.)
分子量
23 kDa
包装
pkg of 10 mL (100 mg)
manufacturer/tradename
Roche
浓度
0.05-0.5 mg/mL
最佳pH
6.0-7.0
运输
wet ice
一般描述
木瓜蛋白酶是一种半胱氨酸蛋白酶,属于木瓜蛋白酶家族。它是单链蛋白质。木瓜蛋白酶分子量为23 kDa。木瓜蛋白酶由两个结构域和两个结构域之间的裂隙组成,这些裂隙包含活性位点。
应用
木瓜蛋白酶可用于蛋白质的完全蛋白水解切割、天然免疫球蛋白的有限水解以及组织解离(与胶原酶、酯酶和胰蛋白酶一起使用)。该酶可溶解内在膜蛋白并水解纯蛋白多糖生成糖肽。添加半胱氨酸(约0.5% [w/v])对酶活性至关重要。
木瓜蛋白酶已用于消化各种脑细胞。
生化/生理作用
木瓜蛋白酶对酰胺链、氨基酸酯、多肽、蛋白质具有水解活性。它主要用于切割在苯丙氨酸之后含有赖氨酸、精氨酸和残基等氨基酸的肽键。可以催化多种反应,例如水解、转移酶作用、特异性和酰基酶中间体等。
特点和优势
抑制剂:SH-阻断剂,碘乙酸,碘乙酰胺,TPCK,TLCK,亮抑酶肽,a2-巨球蛋白,E-64,PMSF和抗蛋白酶,Hg2+以及其他重金属
外形
悬浮液,结晶,无菌
制备说明
工作浓度:0.05 至 0.5 mg/ml
储存及稳定性
2至8 °C下储存(6个月内活性可能降低20%)。
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Resp. Sens. 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
闪点(F)
does not flash
闪点(C)
does not flash
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
More Documents
SDS
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service