About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物源
bacterial (Klebsiella pneumoniae)
品質等級
形狀
lyophilized
比活性
≥0.25 U/mg (At 25 °C with citrate as the substrate.)
包裝
pkg of 120 U
製造商/商標名
Roche
技術
activity assay: suitable
顏色
light cream
最適pH
8.0-9.0
溶解度
water: soluble
NCBI登錄號
UniProt登錄號
應用
life science and biopharma
異物活動
ICDH <0.05% (NAD as coenzyme)
NADH oxidase <0.05%
儲存溫度
2-8°C
一般說明
柠檬酸裂解酶被认为是底物诱导酶,有助于催化柠檬酸盐发生可逆的醛醇裂解,形成草乙酸和乙酸盐。该酶适用于柠檬酸盐的缺氧异化。
應用
它适用于采用微量滴定板测量柠檬酸盐浓度的酶学测定。
品質
污染物:ICDH(NAD依赖型)和“NADH氧化酶”,两者均<0.05%
外觀
冻干品,通过BSA、蔗糖、MgSO4和EDTA增强稳定性。注:以双蒸水为溶剂的溶液pH值约为7.0。酶可以再次冻干。
準備報告
激活剂:Mg2+ (Km = 3.0 mM,pH 7.4,25 °C);其他二价金属离子(Mn2+,Fe2+,Zn2+)
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)