主要文件
10800058001
Sigma-Aldrich
储存箱
capacity 50 wells, pkg of 1 ea, for tubes, 0.5 ‑ 2 mL
别名:
冷冻储存箱, 酶保存盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122804
特點
for tubes 0.5 ‑ 2 mL
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Roche
容量
50 wells
運輸包裝
ambient
一般說明
盒内装有可拆卸的插入苯乙烯泡沫塑料插件(容量 0.5 至 2.0 mL),用于储存 50 个微量离心管。
耐-70℃的高温。
應用
储存盒用于储存 0.5-2 mL 微量离心管。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Morgan H McCoy et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, 9(89)(89) (2014-07-22)
It is crucial to identify cytomegalovirus (CMV) infection in the gastrointestinal (GI) tract of immunosuppressed patients, given their greater risk for developing severe infection. Many laboratory methods for the detection of CMV infection have been developed, including serology, viral culture