About This Item
分類程式碼代碼:
41105500
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
形狀
solution (ready-to-use)
品質等級
包裝
pkg of 200 mL (11667165001)
pkg of 50 mL (11667157001)
製造商/商標名
Roche
儲存溫度
2-8°C
一般說明
苯酚和硫氰酸胍的单相溶液用于 RNA、DNA 和蛋白质分离。
應用
即用型试剂,用于同时从人、植物、酵母、细菌或病毒来源的细胞或组织中分离总 RNA、DNA 和蛋白质。根据目前的质量控制,RNA 未降解、无蛋白质或 DNA 污染。纯化后,许多应用都是可能的:
  • 总 RNA(不含 DNA) 适用于 RNA 印迹、体外翻译、RNA 酶保护测定、cDNA 合成或 RT-PC。
  • DNA(不含 RNA) 适用于 PCR、限制性消化、Southern 印迹或克隆。
  • 变性蛋白适用于 SDS-PAGE 和蛋白质印迹。
特點和優勢
TriPure 分离试剂允许在单步液相分离中同时从同一样品中分离 RNA、DNA 和蛋白质。RNA、DNA 和蛋白质被分离成不同的有机相和水相,每一种都可以通过一系列酒精沉淀来纯化。
  • 使用简单好用的试剂盒。试剂中的红色染料简化了不同相的鉴定。
  • 处理各种起始样品。根据您的特定需求轻松调整试剂盒。
  • 简化分离方案。使用单一试剂分离 RNA(不含 DNA)、DNA(不含 RNA) 和蛋白质。
  • 增加完整 RNA 的产量。TriPure 分离试剂提供即时的离液变性环境,可消除内源性 RNA 酶活性。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律資訊
TriPure is a trademark of Roche
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)