About This Item
线性分子式:
(CH3)3COH
CAS Number:
分子量:
74.12
Beilstein:
906698
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
等級
SAJ first grade
蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽壓力
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
化驗
≥98.0%
形狀
liquid
自燃溫度
896 °F
expl. lim.
8 %
存貨情形
available only in Japan
折射率
n20/D 1.387 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
密度
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChI 密鑰
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
59.0 °F - closed cup
閃點(°C)
15 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)