等級
SAJ first grade
形狀
solid
分子量
degree of polymerization 500
存貨情形
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI 密鑰
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available