About This Item
经验公式(希尔记法):
KMnO4
CAS Number:
分子量:
158.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352312
PubChem物質ID:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
等級
SAJ special grade
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: oxidant
存貨情形
available only in Japan
濃度
0.1 M
1/2 N
SMILES 字串
[K][Mn](=O)(=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI 密鑰
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)