About This Item
线性分子式:
NaCl
CAS Number:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
等級
JIS special grade
蒸汽壓力
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
化驗
≥99.5%
形狀
solid
存貨情形
available only in Japan
pH值
7
mp
801 °C (lit.)
溶解度
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
SMILES 字串
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)