About This Item
线性分子式:
NaOOCCOONa
CAS Number:
分子量:
134.00
Beilstein:
3631622
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
等級
SAJ special grade
形狀
liquid
存貨情形
available only in Japan
濃度
5 mM
1/100 N
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)