分子量
158.11 g/mol
存貨情形
available only in Japan
濃度
0.01 M
1/100 N
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L