About This Item
线性分子式:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS Number:
分子量:
150.09
Beilstein:
1725147
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51113400
PubChem物質ID:
等級
JIS special grade
蒸汽密度
5.18 (vs air)
化驗
≥99.5%
形狀
solid
自燃溫度
797 °F
存貨情形
available only in Japan
mp
170-172 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 150 g/L at 25 °C
SMILES 字串
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChI 密鑰
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
302.0 °F - closed cup
閃點(°C)
150 °C - closed cup