About This Item
线性分子式:
ICl
CAS Number:
分子量:
162.36
Beilstein:
3587194
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352307
PubChem物質ID:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
等級
SAJ special grade
形狀
liquid
存貨情形
available only in Japan
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
ClI
InChI
1S/ClI/c1-2
InChI 密鑰
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
適合性
for the iodine value determination
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
102.2 °F
閃點(°C)
39 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)