assay
95% (H-NMR)
manufacturer/tradename
GlycoNZ
extent of labeling
1% Biotin per 20 mole % Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-co-N-acrylamide]
Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-co-N-acrylamide] ligand density
storage temp.
−20°C
Application
Glycoconjugates are used to study the functions of carbohydrates, carbohydrate-binding proteins in biological processes, and on the discovery of new carbohydrate-mediated interactions.
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。