主要文件
00892
Supelco
右旋糖酐
analytical standard, 80,000
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[C6H10O5]n
CAS Number:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
形狀
powder or crystals
分子量
Mn ~55,500
Mp ~66,700
Mw ~80,900
分析物化學類別
oligosaccharides
技術
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.46
應用
food and beverages
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI 密鑰
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
葡聚糖(分子量80,000)属于中性多糖类家族, 它是糖加工和其他食品生产行业中的污染物。 这些糖由不同长度的α-(1-6) 糖苷键连接的D-葡萄糖单元所组成。它们以细菌胞外多糖的形式存在于细菌中,据报道是由蔗糖通过有益乳酸菌(如肠膜明串珠菌短乳杆菌)合成。它们可加入焙烤制品中以改善面包心质构、柔软度和面包体积,另外还可作为稳定剂和添加剂用于糖果、风味提取物、结冰组合物、饮料(包括软饮料、牛奶等)。
應用
葡聚糖已被用作聚合物标准品,用于通过荧光寿命成像显微(FLIM)和CoroNaGreen 染料定量测定胞内钠[Na+] 。它还可与伴刀豆球蛋白A一起用于渗透性葡萄糖传感器中的伴刀豆球蛋白A亲和检测,对商业化纳米微孔膜进行表征。
包裝
无底玻璃瓶。内含物在插入的融合锥体内。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)