形狀
powder or crystals
分子量
Mn ~236,300
Mp ~276,500
Mw ~409,800
分析物化學類別
oligosaccharides
技術
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.73
應用
food and beverages
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI 密鑰
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
葡聚糖(分子量410,000)属于中性多糖类家族, 它是糖加工和其他食品生产行业中的污染物。这些糖由不同长度的α-(1-6) 糖苷键连接的D-葡萄糖单元所组成。它们以细菌胞外多糖的形式存在于细菌中,据报道是由蔗糖通过有益乳酸菌(如肠膜明串珠菌和短乳杆菌)合成。它们可加入焙烤制品中以改善面包心质构、柔软度和面包体积,另外还可作为稳定剂和添加剂用于糖果、风味提取物、结冰组合物、饮料(包括软饮料、牛奶等)。
應用
- 药物递送中的葡聚糖:《Journal of Biomedical Materials Research Part A》的一项研究表明了生物聚合物葡聚糖如何促进伤口愈合。该研究重点关注了胶原蛋白-聚氨酯-葡聚糖水凝胶,这种水凝胶可以抑制炎症并促进胶原原纤维形成,这一性质使得葡聚糖对组织工程和医学应用至关重要(Aguayo-Morales et al., 2024)。
- 作为血浆扩容剂的葡聚糖:《Redox Biology》的研究重点介绍了葡聚糖在减轻全身性铁过载应激中的作用。该研究提供了关于葡聚糖性质如何有利于贫血管理和其它血容量不足疾病的见解 (Zhao et al., 2024).
- 细胞培养中的葡聚糖:《International Journal of Biological Macromolecules》上的一篇文章探讨了葡聚糖基抗菌水凝胶的应用。这些凝胶被用于生物分析应用中的荧光传感器,显示了葡聚糖在细胞培养和微生物监测中的用途(Bai et al., 2024)。
包裝
无底玻璃瓶。内容物在插入式融锥内。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2