Merck
02733
铬 AAS 标准液
TraceCERT®, 1 g/L Cr in nitric acid (nominal concentration)
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
1 g/L Cr in nitric acid (nominal concentration)
technique(s)
AAS: suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
General description
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯至SI单位kg,并且以国家计量研究院(NMI)的基准物质(如NIST)为基准进行测量。
请浏览ISO证书和工厂质量自评以查阅当前的认证证书。
http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期。
Application
铬标准液(AAS专用)可作为标准溶液建立校准曲线,用于准确测定鱼油和类脂基质中的铬。
Analysis Note
1 g/L Cr 2%硝酸,使用高纯度(NH4)2Cr2O7、HNO3和水制备
Other Notes
有关我们ICP和AAS标准品系列的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP & AAS标准品页面
ICP-AAS的完整分析流程请参阅手册:无机微量分析用高纯度化学品
为了配合可持续发展宗旨,我们将数字化COA以从我们的网站直接下载。
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
存储类别
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)