Merck
07964
Sigma-Aldrich
甲氧基聚乙二醇胺
750
别名:
mPEG-NH2, O-(2-氨基乙基)-O′-甲基聚乙二醇, 氨基聚乙二醇单甲醚, 甲氧基聚氧乙烯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
CAS Number:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
顏色
white to yellow
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI 密鑰
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
甲氧基聚乙二醇胺可以:
  • 形成树枝状胶束,增强疏水性化合物的溶解性。
  • 与抗癌药物甲氨蝶呤(MTX)共轭形成 MTX-PEG,一种潜在的药物载体。
  • 与聚乙烯亚胺(PEI)形成接枝共聚物,一种潜在的非病毒基因载体。
其他說明
用于制备聚乙二醇化共轭物的低聚物,该共轭物具有降低免疫原性和延长血清半衰期的优势
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)