主要文件
08062
Sigma-Aldrich
蛋白 G′ 来源于链球菌
recombinant, expressed in E. coli
别名:
IgG F(c)-受体
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.26
生物来源
bacterial (Streptococcus sp.)
质量水平
重组
expressed in E. coli
表单
lyophilized solid
分子量
~30 kDa
容量
~5 mg/mg, solid binding capacity (IgG)
储存温度
−20°C
一般描述
基因工程截短蛋白 G;保留与 IgG 的亲和力,但缺乏白蛋白和 Fab 结合位点以及膜结合区域。
蛋白 G 是一种细胞壁蛋白, 由G 群链球菌生产。该蛋白的细胞外部分由两个/三个小结构域或血清白蛋白结合(GA 结构域)和两/三个免疫球蛋白(IgG)结合结构域(B 结构域)组成。
应用
来自链球菌的蛋白 G′已用于体外肌动蛋白标记测定。
生化/生理作用
蛋白 G 可以结合所有人类和小鼠 IgG 亚类。它可以结合抗体的可结晶片段(Fc)和抗原结合片段 (Fab) 成分。
外形
Tris-HCl 缓冲液中的冻干粉,pH 值为 7.5
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
1405830
Nezlin R
The Immunoglobulins: Structure and Function null
Essential Guides for Isolation/Purification of Immunoglobulins
Layer A, et al.
Encyclopedia of Separation Science, 4553-4559 (2000)
Archana Kumari et al.
The EMBO journal, 39(14), e104006-e104006 (2020-06-23)
Cellular studies of filamentous actin (F-actin) processes commonly utilize fluorescent versions of toxins, peptides, and proteins that bind actin. While the choice of these markers has been largely based on availability and ease, there is a severe dearth of structural