About This Item
线性分子式:
C6H11OH
CAS Number:
分子量:
100.16
Beilstein:
906744
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
eCl@ss:
39023102
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
Bp:
160-161 °C (lit.)
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
蒸汽密度
3.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
0.98 mmHg ( 25 °C)
產品線
ReagentPlus®
化驗
99%
自燃溫度
572 °F
expl. lim.
12.25 %
dilution
(for general lab use)
折射率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
密度
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
InChI 密鑰
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
环己醇是一种脂环醇。工业上,其可在存在Ni/Al2O3催化剂情况下由苯酚氢化而得。也可在存在Co3O4 纳米晶体(催化剂)的情况下,由分子氧氧化环己烷而得。环己酮(K)和环己醇(A)的混合物称为KA油。KA油可由环己烷液相氧化产生。
應用
环己醇可用于制备ε-己内酰胺和己二酸,后两者分别是工业合成尼龙-6和尼龙-6.6的重要前体。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
閃點(°C)
64 °C - closed cup - DIN 51794
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)