About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H24N2O10
CAS Number:
分子量:
476.43
Beilstein:
5192406
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
品質等級
化驗
≥96.0% (HPLC)
形狀
powder
螢光
λex 251 nm; λem 363 nm
λex 274 nm; λem 363 nm (With Calcium)
官能基
amine
carboxylic acid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)CN(CC(O)=O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C22H24N2O10/c25-19(26)11-23(12-20(27)28)15-5-1-3-7-17(15)33-9-10-34-18-8-4-2-6-16(18)24(13-21(29)30)14-22(31)32/h1-8H,9-14H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)
InChI 密鑰
FTEDXVNDVHYDQW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
1,2-双(2-氨基苯氧基)乙烷-N,N,N′,N′-四乙酸是一种高选择性的钙螯合剂。研究了载钙 1,2-双(2-氨基苯氧基)乙烷-N,N,N′,N′-四乙酸 (CaBAPTA) 在紫花牡蛎体毛中对羧基荧光素细胞间扩散的影响。为 1,2-双(2-氨基苯氧基)乙烷-N,N,N,N′,N′-四乙酸四(乙酰氧甲酯)(BAPTA-AM) 在大鼠尿液中的代谢产物。
pH 8.0。高选择性钙螯合剂。适合光谱法监测Ca2+浓度
應用
1,2-双(2-氨基苯氧基)乙烷-N,N,N′,N′′-四乙酸分光光度法测定 ca2+水平。甲氧滴滴涕可作为胞浆 Ca²+ 的螯合剂,用于研究甲氧滴滴涕对 HA59T 人肝癌细胞胞浆游离 Ca²+ 浓度及细胞凋亡的影响。
高选择性钙螯合试剂。适用于分光光度法监测 Ca2+ 水平
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)