About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12N2O
CAS Number:
分子量:
176.22
Beilstein:
143524
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
等級
analytical standard
品質等級
描述
Drug Control: Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
化驗
≥95.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
drug control
Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤1.0% water (calc. from elemental analysis)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC1=CC=C(NC=C2CCN)C2=C1
InChI
1S/C10H12N2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2
InChI 密鑰
QZAYGJVTTNCVMB-UHFFFAOYSA-N
一般說明
血清素,又名5-羟色胺,是在中枢神经系统分布的一种重要的生物单胺类神经递质和神经调质。参与调节食欲、焦虑、睡眠、情绪和血压等多种生理过程。血清素水平下降会导致肥胖、精神分裂和抑郁等病症。
應用
本品为分析标准品,用途如下:
  • 使用镍、锌和铁氧化物纳米颗粒掺杂多壁碳纳米管(MWCNT)涂覆玻碳电极(GCE),通过循环伏安法电化学测定尿液样本中的血清素
  • 开发和验证超高效液相色谱-串联质谱法测定各种生坚果、烤坚果和坚果商品中的血清素
  • 设计RuO2纳米线/CeO2-AuNFs纳米纤维/氧化石墨烯/官能化多壁碳纳米管修饰的丝网印刷碳电极,用于多残留分析脑脊液和维生素C片中的血清素、多巴胺和抗坏血酸
  • 将纳米钻石和纳米金组成的纳米薄膜通过酪蛋白固定到电极上,制备低成本玻碳电极(GCE),用于定量分析尿液样本中的血清素
  • 毛细管等速电泳-毛细管区带电泳2D技术结合串联质谱(MS/MS)测定尿液样本中的血清素
其他說明
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)