Merck
164992
Sigma-Aldrich
甲醇钠
reagent grade, 95%, powder
登录查看公司和协议定价
别名:
甲氧基钠
线性分子式:
NaOCH3
CAS号:
分子量:
54.02
Beilstein:
3592982
EC 号:
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
等级
reagent grade
质量水平
蒸汽密度
1.1 (vs air)
蒸汽压
50 mmHg ( 20 °C)
检测方案
95%
形式
powder
自燃温度
851 °F
expl. lim.
36 %
SMILES字符串
[Na+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
InChI key
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
相关类别
一般描述
甲醇钠是一种钠醇盐。铜催化剂存在下,研究了不同反应条件下和非活性芳基溴化物反应。在DMF(二甲基甲酰胺)钯催化剂存在情况下,它能和卤代芳烃反应生成芳烃。
应用
甲醇钠可以用来制备5-(3-叠氮基丙基)尿苷。它还可以用来合成甲基2-氰基-lup-3-羟基-2-en-28-酯(CN-BA),是桦木酸(BA)的一种2-氰基衍生物。
甲醇钠可用作酯交换反应从植物油中获得脂肪酸甲酯(生物柴油)产物的碱催化剂。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1 - Met. Corr. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
补充剂危害
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
91.4 °F - closed cup
闪点(°C)
33 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA