Merck
199664
Sigma-Aldrich
苏丹黑 B
certified by the BSC
别名:
Ceres黑色 BN, 溶剂黑 3, 脂肪黑 HB
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H24N6
CAS Number:
分子量:
456.54
顏色索引編號:
26150
Beilstein:
723248
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
agency
certified by the BSC
品質等級
形狀
powder
技術
microbe id | staining: suitable
顏色
dark brown to very dark brown
mp
120-124 °C (lit.)
λmax
415 nm (2nd)
598 nm
&epsilon ;(消光係數)
≥20000 at 596-603 nm in ethanol
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC1(C)Nc2cccc3c(ccc(N1)c23)\N=N\c4ccc(\N=N\c5ccccc5)c6ccccc46
InChI
1S/C29H24N6/c1-29(2)30-26-14-8-13-22-25(17-18-27(31-29)28(22)26)35-34-24-16-15-23(20-11-6-7-12-21(20)24)33-32-19-9-4-3-5-10-19/h3-18,30-31H,1-2H3/b33-32+,35-34+
InChI 密鑰
YCUVUDODLRLVIC-VPHDGDOJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
苏丹黑 B 已用于脑 BLAQ(阻断脂质和醛猝灭)技术,并用于脂质检测。
生化/生理作用
苏丹黑 B 已被用于染色磷脂和细胞内脂质。染色模式与髓过氧化物酶反应几乎相似,粒细胞、嗜酸性粒细胞和弱单核细胞染色阳性染色。不染色淋巴细胞。苏丹黑 B 可用于染色较旧的血液或骨髓涂片,但随着时间的推移,污渍会逐渐消失。它被认为是用于脂质染色的最敏感和最特异的试剂。苏丹黑 B 将磷脂染为灰色,将中性脂肪染为蓝黑色。
適合性
使用 Lillie-Ashburn 过饱和异丙醇方法的 Churukian 变体认证为脂肪染色。 苏丹 III 代替了该程序中的油红 O。Burdon′s 的细菌脂质染色。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Muta. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)