About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
eCl@ss:
32070500
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
材料
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
針尺寸
22 ga (cone tip, side-port)
特點
needle type LTN (fixed)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 81343
針長
51 mm (2 in.)
容積
1 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
法律資訊
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)