Merck
207942
Sigma-Aldrich
肼 一水合物
N2H4 64-65 %, reagent grade, ≥97%
登录查看公司和协议定价
别名:
水合肼
线性分子式:
NH2NH2 · H2O
CAS号:
分子量:
50.06
Beilstein:
878137
EC 号:
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
等级
reagent grade
质量水平
蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽压
5 mmHg ( 25 °C)
检测方案
≥97%
形式
liquid
组成
N2H4, 64-65%
expl. lim.
99.99 %
折射率
n20/D 1.428 (lit.)
pH值(酸碱度)
10.6-10.7 (10 g/L)
bp
120.1 °C (lit.)
mp
−51.7 °C (lit.)
密度
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
O.NN
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
InChI key
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
53847492787225819
肼 一水合物 N2H4 64-65 %, reagent grade, ≥97%
207942
肼 一水合物
水合肼 溶液 puriss. p.a., 24-26% in H2O (RT)
53847
水合肼 溶液
肼-15N2 一水合物 98 atom % 15N
492787
肼-15N2 一水合物
肼 水合物 reagent grade, N2H4 50-60 %
225819
肼 水合物
assay
≥97%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
reagent grade
density
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.01 g/mL at 20 °C
density
1.073 g/mL at 25 °C
density
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−51.7 °C (lit.)
mp
-
mp
−51.7 °C (lit.)
mp
-
一般描述
一水合肼晶体呈三斜晶系和空间基P3121。
应用
一水合肼已用于合成2-(6-乙胺-3-乙阈值-2,7-二甲基- 3H-黄酮-9-基)苯甲酸肼和盐酸乙烯基苄胺。在存在Ni-Pt合金纳米颗粒和介孔CeO2载体组成的负载型双金属催化剂的情况下,它也可以作为氢的来源进行分解。
一水合肼可作为还原硝基芳烃的还原剂:
  • 过氧化氢官能化碳纳米管中存在硝基芳烃的情况下。
  • 4-碘-3-硝基茴香醚生成2-碘-5-甲氧基苯胺。
  • 氧化石墨烯(GO)形成石墨烯。
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
100.4 °F - closed cup - (anhydrous substance)
闪点(°C)
38 °C - closed cup - (anhydrous substance)
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3
肼-15N2 一水合物 98 atom % 15N
Sigma-Aldrich
492787
肼-15N2 一水合物
乙酸肼 97%
Sigma-Aldrich
259748
乙酸肼
Carbon nanotubes oxidized by a green method as efficient metal-free catalysts for nitroarene reduction.
Wu S, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 17(3), 1567-1571 (2015)
Yuan-Yuan Jiang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(43), 15439-15445 (2015-10-17)
The development of active, selective, and robust catalysts is a key issue in promoting the practical application of hydrazine monohydrate (N2 H4 ⋅H2 O) as a viable hydrogen carrier. Herein, the synthesis of a supported Ni-Pt bimetallic nanocatalyst on mesoporous
High performance supercapacitor for efficient energy storage under extreme environmental temperatures.
Vellacheri R, et al.
Nano Energy, 8, 231-237 (2014)
Convergent synthesis of the quinolone substructure of BILN 2061 via carbonylative Sonogashira coupling/cyclization.
Haddad N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(13), 5031-5034 (2006)
The crystal structure of hydrazine monohydrate.
Liminga R and Olovsson I.
Acta Crystallographica, 17(12), 1523-1528 (1964)