About This Item
经验公式(希尔记法):
C58H112N4O11
CAS Number:
分子量:
1041.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.61
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
描述
for ion-selective electrodes
品質等級
產品線
Selectophore
化驗
≥95%
形狀
powder
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC(=O)COCC(=O)N1CCOCCOCCOCCN(CCOCCOCC1)C(=O)COCC(=O)NCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C58H112N4O11/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-59-55(63)51-72-53-57(65)61-37-41-67-45-46-68-42-38-62(40-44-70-48-50-71-49-47-69-43-39-61)58(66)54-73-52-56(64)60-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-54H2,1-2H3,(H,59,63)(H,60,64)
InChI 密鑰
LKKJODPUVIMZGC-UHFFFAOYSA-N
一般說明
请访问我们的传感器应用门户网站,了解更多信息。
應用
精选应用实例
钙离子载体 V(K23E1) 可用于在波导传感器上制造钙,以了解特定离子的选择性并测量其浓度。
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在锥底内插管中。
其他說明
用于钙选择性高的膜电极对碱金属和碱土金属离子表现出优异的选择性(log KPOT(Ca2+,Mg2+ = -5.0))和极高的亲脂性(log PTLC 离子载体:14.6);用于钙选择性光极的中性离子载体
法律資訊
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)