材料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
針尺寸
22s ga (bevel tip)
特點
KEL-F hub (KF)
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
Hamilton 90138
針長
51 mm (2 in.)
相容性
for use with Hamilton LT and TLL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.