形狀
powder, crystals or chunks
品質等級
成份
Dye content, 90%
溶解度
95% ethanol: 0.1%, blue to very deep blue
λmax
619 nm
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Cl-].CCNc1ccc(\C(c2ccc(cc2)N(CC)CC)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\CC)CC)c4ccccc14
InChI
1S/C33H39N3.ClH/c1-6-34-32-24-23-31(29-13-11-12-14-30(29)32)33(25-15-19-27(20-16-25)35(7-2)8-3)26-17-21-28(22-18-26)36(9-4)10-5;/h11-24H,6-10H2,1-5H3;1H
InChI 密鑰
ROVRRJSRRSGUOL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
维多利亚蓝染料是三氨基二苯基萘甲烷,具有亲脂性阳离子和大型共轭体系。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3