主要文件
24530
Hamilton® 注射器,Luer 针头
701LT, volume 10 μL, needle size (not included)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
glass body
針尺寸
(not included)
特點
without needle Luer tip
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 80301
針長
, n/a
容積
10 μL
相容性
for use with Hamilton 701LT (Luer tip)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Hamilton® syringe, luer tip is, ideal for dispensing volume from 0.5μL up to 500μL. It features a ground glass luer tip suitable for mounting chromatographic and PTFE needles.
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
相關產品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)